Learn More
Phloroglucinol, TRC
Artikelnummer. 30417446
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30417446 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30417446 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP340000100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phloroglucinol
CAS 108-73-6
Summenformel C6 H6 O3
Menge 100 g
Synonym Phloroglucinol anhydrous, Benzene-1,3,5-triol, Phloroglucinol (8CI), 1,3,5-Trihydroxybenzene, 3,5-Dihydroxyphenol, Benzene-s-triol, Dilospan S, NSC 1572, Phloroglucin, Phloroglucine, Spasfon-Lyoc, sym-Trihydroxybenzene
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
SMILES Oc1cc(O)cc(O)c1
IUPAC-Name Benzol-1,3,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
Formelmasse 126.0317