Learn More
Phloroglucidhydrat, TRC
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Phloroglucide Hydrate |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H10O5.H2O/c13-7-1-6(2-8(14)3-7)12-10(16)4-9(15)5-11(12)17;/h1-5,13-17H;1H2 |