Learn More
Phleomycin, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10319787
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10319787 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10319787 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP2962100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Stört die Integrität der DNA und blockiert den Eingang der S-Phase im Zellzyklus
  • Ein häufig als Selektionsmittel verwendetes Antibiotikum, um die Transformationseffizienz von Algen-, Pilz- und Säugetierzellen zu bestimmen
  • Dient als Selektionsmittel für transformierte Zellen, die das Antibiotikum-Resistenzgen Sh ble enthalten
  • Verursacht DNA-Fragmentierung, indem es Doppelstrangbrüche in DNA einführt und verhindert, dass Zellen während des Zellzyklus in die S-Phase eintreten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phleomycin
Typ Phleomycin
Physikalische Form Flüssigkeit
Extinktion 0.75 to 1.05 AU at 244nm
CAS 11006-33-0
Quelle Streptomyces verticillus
Geruch None
Verpackung Kunststoffflasche
Steril gefiltert Pass Test
Menge 100 mg
Summenformel C51H75N17O21S2
InChI-Schlüssel QRBLKGHRWFGINE-UGWAGOLRSA-N
SMILES CC1=C(N=C(N=C1N)C(CC(=O)N)NCC(C(=O)N)N)C(=O)NC(C(C2=CN=CN2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)(C)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)(C(=O)N)O)O)C(=O)NC(C)C(C(C)C(=O)NC(C(=O)C)C(=O)NCCC5=NC(CS5)C6=NC(=CS6)C(=O)N)O
IUPAC-Name 2-[2-[2-[[2-[[4-[[2-[[6-amino-2-[3-amino-1-[(2,3-diamino-3-oxopropyl)amino]-3-oxopropyl]-5-methylpyrimidin-4-carbonyl]amino]-3-[(2R,3S,4S,5S,6S)-3-[(2S,3R,4R,5S)-4-carbamoyl-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-
Molekulargewicht (g/mol) 1326.379
PubChem CID 72511
Formelmasse 1526.5
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phleomycin, 2% solution in water
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.