missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PHF11 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-97698IR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PHF11 Polyclonal specifically detects PHF11 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| PHF11 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| APY, BCAPIGHER, BRCA1 C-terminus-associated protein, IgE responsiveness (atopic), IGEL, IGER, NYREN34, NY-REN-34, NY-REN-34 antigen, PHD finger protein 11, Renal carcinoma antigen NY-REN-34 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PHF11 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| DNA replication Transcription Translation and Splicing | |
| 51131 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DyLight 755 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur