Learn More
Hanna Instruments™ Elektronischer pH-Tester, pHep +, manuelle 2-Punkt-Kalibr., autom. Temperaturkomp.
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
175 x 41 x 23 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
pH Tester in neuem ergonomischen Design.
Für die täglichen Routinekontrolle des pH Wertes
Manuelle Zweipunktkalbrierung garantiert hohe Messgenauigkeit
pHep+ verfügt zusätzlich über eine automatische Temperaturkompensation
Zubehör: Kalibrierkits und Elektrodenaufbewahrungslösung siehe pHep 4.
Typ: pHep+
Für die täglichen Routinekontrolle des pH Wertes
Manuelle Zweipunktkalbrierung garantiert hohe Messgenauigkeit
pHep+ verfügt zusätzlich über eine automatische Temperaturkompensation
Zubehör: Kalibrierkits und Elektrodenaufbewahrungslösung siehe pHep 4.
Typ: pHep+
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit (pH) | ± 0,1 |
| Kalibrierung | Manuell |
| Bereich (pH) | 0 bis 14 |
| Auflösung (pH) | 0.1 |
| Auflösung (mV) | 0.1mV |
| Abmessungen (L x B x H) | 175 x 41 x 23 mm |
| Gewicht (metrisch) | 95 g |
| Nachweisbereich | 0 bis 14 pH |
| Temperaturkompensation | 0°C to 50°C |
| Akkutyp | 1.5V |
| Mehr anzeigen |