Learn More
uvex Pheos Augenschutz
Artikelnummer. 17757689 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Rahmenfarbe: Schwarz und Grau; Beschichtung: Supravision ETC
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17757689 Rahmenfarbe: Schwarz und Grau; Beschichtung: Supravision ETC
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17757689 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9192415
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.30 CHF
    12.21 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.09 CHF
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mehr als nur eine gewöhnliche Brille – der moderne, modische Look macht sie zu einem willkommenen Begleiter bei der täglichen Arbeit
  • Perfekter Rundumschutz, großes Sichtfeld durch doppelt-sphärische Linse, hervorragende Belüftung durch integriertes Uvex Climazone Schläfenkonzept
  • Uvex Supravision Excellence-Beschichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Objektivtyp Supravision ETC
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Farbe Anthrazit, blau
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 166, EN 170
Linsenfärbung Klar
Produkttyp Ergonomische Schutzbrille
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Kunststoff
UV-Schutz UV400.
Frame Type Standard