Learn More
uvex Pheos S Brille
Artikelnummer. 31910427 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Linsenfärbung:
Grau
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsenfärbung unitSize
31910427 Grau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31910427 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9192786
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.46 CHF
    12.14 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.32 CHF
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Pheos uvex sind nicht nur Sicherheitsbrillen: Ihr modernes, modisches Aussehen macht sie zu einer willkommenen Ergänzung für den Alltag.
Das attraktive Design wird von innovativer Schutzbrillentechnologie untermauert: Das Hauptmerkmal der Brille ist das duo-kugelförmige Objektiv. Dieses Objektiv bietet nicht nur ein weites Sichtfeld, sondern ist auch äußerlich besonders kratzfest und verfügt im Inneren über einen permanenten Anti-Fog-Schutz dank der hochwertigen Supra-Vision-Beschichtungstechnologie uvex . Durch das Hinzufügen eines zusätzlichen Rahmens und Stirnbands kann das Phoos uvex je nach Einsatzgebiet zu einem Set erweitert werden.
  • Sportliche, zeitlose Sicherheitsbrillen
  • Das rahmenlose Design bietet ein besonders großes Sichtfeld
  • Robuste Polycarbonatlinse mit bewährter uvex Supra-Vision-Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagsicher und kratzfest
  • Ein optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz gegen Partikel, Schmutz und Staub
  • Ein optionales Stirnband hält die Brille bei anspruchsvollen Arbeiten an Ort und Stelle
  • Schmale Version, auch in Standardgröße erhältlich
  • Passt uvex IES Metallfrei
  • Ergonomisch geformte Seitenarme mit weichen Ohrstücken sorgen für eine bequeme, sichere Passform, ohne Druckstellen zu erzeugen
  • Anatomisch geformtes Nasenstück für den ganztägigen Komfort
  • Zertifiziert gemäß EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 172 (Sonnenblendungsfilter für den industriellen Einsatz) UV400 – 100 % Schutz vor schädlicher UV-Strahlung bis 400 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest, Kratzfest
Linsenfärbung Grau
Produkttyp Schutzbrillen
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial TPE
UV-Schutz UV400.
Frame Type Halbrandlos