Learn More
uvex Pheos CX2 Spectacles Artikelnummer.: 17717699
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
uvex Pheos CX2 Spectacles
Artikelnummer. 17717699 Alle ansehen Uvex Produkte
Durchsichtig, 1 Stück
Click to view available options
Linsenfärbung:
Braun 23 %
Durchsichtig
Grau 14%
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17717699
Marke: uvex 9198261
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
The Uvex Pheos CX2 provide optimum eye protection suitable for multiple areas of use.
Die weiche Augenbrauenschutz-Komponente wird per Spritzguss auf dem Glas befestigt und verhindert, dass Staub und Flüssigkeitsspritzer in die Augen gelangen. Der innovative uvex x-tended Augenschutz passt sich perfekt an den Träger an – für einen hohen Komfort und Schutz.
Allgemeine Eigenschaften
  • Sportliche Schutzbrille mit hoher Träger-Akzeptanz
  • Robustes Polycarbonat-Glas mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie
  • Metallfrei
Schutzmerkmale
  • Zertifiziert gemäß EN 166 (persönlicher Augenschutz)
  • UV400 – 100% Schutz gegen gefährliche UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
Komfortmerkmale
  • X-tended Augenschutz: Rahmentechnologie mit weicher Abdichtung umschließt die Stirn und bietet Schutz vor dem Eindringen von Partikeln.
  • Ergonomisch geformte Bügel mit weichen Ohrstücken sorgen für einen komfortablen und sicheren Sitz ohne Druckstellen.
  • Das weiche, flexible Nasenpolster passt sich dem Träger an und sorgt für eine bequeme Passform ohne Druckpunkte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Objektivtyp Supravision Extreme
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Farbe Hellblau, schwarz
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 166, EN 170
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Ergonomic Safety Glasses
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Reusable
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Plastic
UV-Schutz UV400.
Frame Type Standard
Name des Produkts
uvex Pheos CX2 Spectacles >