Learn More
uvex Phoos CX2 Brillen
Artikelnummer. 31910426 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Klar
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsenfärbung unitSize
31910426 Klar 1 Stück
31910423 Bernsteinfarben 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31910426 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9198376
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.94 CHF
    12.57 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.37 CHF
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimaler Augenschutz für eine Vielzahl von Anwendungen: Die weiche Brauenschutzkomponente wird auf die Linse gespritzt und hält Staub sowie Flüssigkeit aus den Augen fern. Der innovative uvex X-Tenden-Augenschild passt sich perfekt an den Träger an – für hohe Komfort- und Schutzstandards.
  • Sportliche Schutzbrillen mit hoher Akzeptanz für den Träger
  • Robuste Polycarbonatlinse mit bewährter uvex Supra-Vision-Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagsicher und kratzfest
  • Metallfrei
  • Comfort verfügt über einen X-Tenden-Augenschild: Soft-Seal-Rahmentechnologie umschließt die Stirn und schützt gegen das Eindringen von Partikeln.
  • Ergonomisch geformte Seitenarme mit weichen Ohrstücken sorgen für einen bequemen und sicheren Sitz, ohne Druckstellen zu erzeugen
  • Das weiche, flexible Nasenstück passt sich dem Träger an und sorgt für eine rutschfeste, druckfreie Passform
  • Zertifiziert gemäß EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter) UV400 -100 % Schutz gegen schädliche UV-Strahlung bis zu 400 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest, Kratzfest
Linsenfärbung Klar
Produkttyp Schutzbrillen
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial TPE
UV-Schutz UV400.
Frame Type Halbrandlos