missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phenytoin-Natrium Mikromol™
Beschreibung
Phenytoin-Natrium
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenytoin sodium |
| CAS | 630-93-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Phenytoin sodium |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C15 H11 N2 O2 . Na |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Phenytoin Sodium, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione sodium salt (1:1), 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione monosodium salt, 5,5-Diphenylhydantoin sodium salt, 5,5-Diphenylhydantoin sodium, Aleviatin sodium, Antisacer, Danten, Difenin, Difhydan, Dilantin, Diphantoine, Diphenin, Diphenine, Diphenylan sodium, Diphenylhydantoin sodium, Ditoin, Enkefal, Epanutin, Epelin, Epilan D, Epsolin, Eptoin, Fenitoin sodium, Hydantin, Hydantoinal, M-toin, Minetoin, Phenyloin, Phenytoin sodium, Phenytoin soluble, Prompt, Sodium 5,5-diphenyl-2,4-imidazolidinedione, Sodium 5,5-diphenylhydantoin, Sodium diphenylhydantoin, Sodium diphenylhydantoinate, Sodium phenytoin, Solantyl, Soluble Phenytoin, Tacosal |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H12N2O2.Na/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,(H2,16,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C1=NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | Natrium;4-Oxo-5,5-diphenyl-1H-imidazol-2-olat |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?