Learn More
Phenytoin-Natrium, LoGiCal
Artikelnummer. 30457820
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
missing translation for 'unitSize'
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30457820 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Product Code. 30457820 missing translation for 'mfr' LoGiCal missing translation for 'supplierNo' LGCFOR0622.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Phenytoin sodium
CAS 630-93-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phenytoin sodium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H11 N2 O2 . Na
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Phenytoin Sodium, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione sodium salt (1:1), 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione monosodium salt, 5,5-Diphenylhydantoin sodium salt, 5,5-Diphenylhydantoin sodium, Aleviatin sodium, Antisacer, Danten, Difenin, Difhydan, Dilantin, Diphantoine, Diphenin, Diphenine, Diphenylan sodium, Diphenylhydantoin sodium, Ditoin, Enkefal, Epanutin, Epelin, Epilan D, Epsolin, Eptoin, Fenitoin sodium, Hydantin, Hydantoinal, M-toin, Minetoin, Phenyloin, Phenytoin sodium, Phenytoin soluble, Prompt, Sodium 5,5-diphenyl-2,4-imidazolidinedione, Sodium 5,5-diphenylhydantoin, Sodium diphenylhydantoin, Sodium diphenylhydantoinate, Sodium phenytoin, Solantyl, Soluble Phenytoin, Tacosal
InChI-Formel InChI=1S/C15H12N2O2.Na/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,(H2,16,17,18,19);/q;+1/p-1
Lösungstyp Neat
SMILES [Na+].[O-]C1=NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name Natrium;4-Oxo-5,5-diphenyl-1H-imidazol-2-olat
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 274.25
Menge 10 mg
Formelmasse 274.0718 g/mol