Learn More
Phenylharnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10205090
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
64-10-8
C7H8N2O
136.15
MFCD00007944
LUBJCRLGQSPQNN-UHFFFAOYSA-N
1-phenylurea, n-phenylurea, urea, phenyl, phenylcarbamide, monophenylurea, stabilizer vh, stabilisator vh, phenyl-urea, urea, n-phenyl, phenyl urea
6145
Phenylharnstofff
C1=CC=C(C=C1)NC(=O)N
64-10-8
C7H8N2O
136.15
MFCD00007944
LUBJCRLGQSPQNN-UHFFFAOYSA-N
1-phenylurea, n-phenylurea, urea, phenyl, phenylcarbamide, monophenylurea, stabilizer vh, stabilisator vh, phenyl-urea, urea, n-phenyl, phenyl urea
6145
Phenylharnstofff
C1=CC=C(C=C1)NC(=O)N
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phenylurea
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 143°C to 149°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 238°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5NHCONH2
Menge 100 g
Beilstein 12, 346
Merck Index 15, 7429
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/100mL. Other solubilities: soluble in hot alcohol,ether,ethylacetate,and glacial acetic acid
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylurea
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.