Learn More
Phenyltrimethylammoniumiodid, 99 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 10646942 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
100 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10646942 100 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10646942 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 160681000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyltrimethylammonium iodide
Namenshinweis 99%
CAS 98-04-4
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H14IN
Strukturformel C6H5N(CH3)3I
MDL-Nummer MFCD00011791
Menge 100g
Merck Index 15, 7428
Synonym phenyltrimethylammonium iodide, trimethylphenylammonium iodide, n,n,n-trimethylanilinium iodide, trimethylanilinium iodide, trimethylanillinium iodide, n,n-dimethylaniline methiodide, unii-4o888xq7fp, ammonium, phenyltrimethyl-, iodide, n,n,n-trimethylbenzenaminium iodide, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, iodide
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in chloroform
InChI-Schlüssel KKLAORVGAKUOPZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.[I-]
IUPAC-Name Trimethyl(phenyl)azanium;Iodid
Molekulargewicht (g/mol) 263.11
PubChem CID 94135
Formelmasse 263.11
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyltrimethylammonium iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.