Learn More
Phenyltrimethylammoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30427658
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427658 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427658 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP337003500MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyltrimethylammonium Chloride
CAS 138-24-9
Summenformel C9H14ClN
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H14N.ClH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
IUPAC-Name Trimethyl(phenyl)azanium;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 171.66
Formelmasse 171.0815