Learn More
Phenyltrimethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Phenyltrimethoxysilane is used for nanoelectronics and material science research. It is used as crosslinking agent for silicone resin and to produce polymer organic silicon compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phenyltrimethoxysilan wird für die Nanoelektronik und die Materialforschung verwendet. Es wird als Verbindungsmittel für Silikonharz und zur Herstellung organischer Polymersiliziumverbindungen verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Bei Raumtemperatur trocknen lassen. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Siedepunkt | 210°C to 212°C |
| Chemischer Name oder Material | Phenyltrimethoxysilane |
| Schmelzpunkt | -25°C |
| Menge | 25 g |
| Flammpunkt | 86°C (186°F) |
| Brechungsindex | 1.4735 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Dichte | 1.07 |
| Beilstein | 2937896 |
| Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
| Show More |