Learn More
Phenyltriethoxysilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11331667
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
780-69-8
C12H20O3Si
240.37
MFCD00009065
JCVQKRGIASEUKR-UHFFFAOYSA-N
phenyltriethoxysilane, triethoxy phenyl silane, silane, triethoxyphenyl, triethoxyfenylsilan, silane, phenyltriethoxy, benzeneorthosiliconic acid, triethyl ester, phenyl triethoxysilane, benzene, triethoxysilyl, triethoxyfenylsilan czech, unii-qi310t2x15
13075
Triethoxy(phenyl)silan
CCO[Si](OCC)(OCC)C1=CC=CC=C1
780-69-8
C12H20O3Si
240.37
MFCD00009065
JCVQKRGIASEUKR-UHFFFAOYSA-N
phenyltriethoxysilane, triethoxy phenyl silane, silane, triethoxyphenyl, triethoxyfenylsilan, silane, phenyltriethoxy, benzeneorthosiliconic acid, triethyl ester, phenyl triethoxysilane, benzene, triethoxysilyl, triethoxyfenylsilan czech, unii-qi310t2x15
13075
Triethoxy(phenyl)silan
CCO[Si](OCC)(OCC)C1=CC=CC=C1
Phenyltriethoxysilane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenyltriethoxysilan ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färbemittel.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 235°C
Chemischer Name oder Material Phenyltriethoxysilane
Menge 50 g
Strukturformel C6H5Si(OCH2CH3)3
Beilstein 2940602
Flammpunkt 96°C (204°F)
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 240.38
Reinheit (%) 98%
Brechungsindex 1.461
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.996