Learn More
Phenyltrichlorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492708
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11492708 500 g 500 Gramm
11482708 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492708 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16713.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 98-13-5 | C6H5Cl3Si | 211.541 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-13-5
Summenformel C6H5Cl3Si
Molekulargewicht (g/mol) 211.541
MDL-Nummer MFCD00000479
InChI-Schlüssel ORVMIVQULIKXCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloro phenyl silane, phenyltrichlorosilane, silane, trichlorophenyl, phenyl trichlorosilane, phenylsilicon trichloride, silane, phenyltrichloro, silicon phenyl trichloride, benzene, trichlorosilyl, unii-m7199jl06m, phenyl-trichloro-silane
PubChem CID 7372
IUPAC-Name Trichlor(phenyl)silan
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 201°C
Chemischer Name oder Material Phenyltrichlorosilane
Schmelzpunkt -127°C
Menge 500 g
Strukturformel (C6H5)SiCl3
UN-Nummer UN1804
Beilstein 508730
Flammpunkt 91°C (195°F)
Formelmasse 211.55
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.523
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.324