Learn More
Phenylzinntrichlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080327
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11354849
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 071157.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1124-19-2 | C6H5Cl3Sn | 302.166 g/mol
Phenyltin trichloride is used to produce 3-phenyl-cyclohexanone with cyclohex-2-enone. And it is also used in pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1124-19-2
Summenformel C6H5Cl3Sn
Molekulargewicht (g/mol) 302.166
MDL-Nummer MFCD00000513
InChI-Schlüssel UBOGEXSQACVGEC-UHFFFAOYSA-K
Synonym phenyltin trichloride, phenyltrichlorotin, stannane, trichlorophenyl, trichlorophenyltin, trichloro phenyl stannane, phenyltrichlorostannane, ccris 6323, phsncl3, phenyl tin trichloride, monophenyltin trichloride
PubChem CID 14298
IUPAC-Name Trichlor(phenyl)stannan
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Sn](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyltin trichloride
Dichte 1.84 g/mL
Geruch Pungent
Menge 5 g
UN-Nummer UN2788
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 302.18
Physikalische Form Flüssigkeit