Learn More
(Phenylthio)Acetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495293
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495293 25 g 25 Gramm
11485293 5 g 5 Gramm
11405303 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495293 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12869.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5219-61-4 | C8H7NS | 149.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Zu den Anwendungen gehören Aromaten mit Elektronenmangels, die mit dem Anion stellvertretende nukleophile Substitutionsreaktionen (VNS) durchlaufen. Damit ist das Molekül äquivalent zu einem Acetonitril-Anionensynthon mit Thiophenat als Austrittsgruppe. So gibt Nitrobenzol beispielsweise in Anwesenheit von festem NaOH in DMSO überwiegend 4-Nitrophenylacetonitril sowie einen Teil des 2-Isomers ab.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5219-61-4
Summenformel C8H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 149.21
MDL-Nummer MFCD00019831
InChI-Schlüssel QMJWPWCKRKHUNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylthio acetonitrile, phenylthioacetonitrile, 2-phenylthio acetonitrile, acetonitrile, phenylthio, phenylmercaptoacetonitrile, cyanomethyl phenyl sulfide, 2-phenylsulfanyl acetonitrile, 2-phenylthioethanenitrile, acmc-209ky7, phenylmercapto acetonitrile
PubChem CID 78891
IUPAC-Name 2-phenylsulfanylacetonitril
SMILES N#CCSC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Phenylthio)acetonitrile
Dichte 1.142
Siedepunkt 146°C to 147°C (14 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.582
Menge 25 g
Beilstein 2042078
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 149.22
Reinheit (%) 98%