Learn More
Phenylbernsteinsäureanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10656270 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10656270 5 g Glasflasche 5 Gramm
10536640 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10656270 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 428510050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1131-15-3 | C10H8O3 | 176.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1131-15-3
Summenformel C10H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 176.17
MDL-Nummer MFCD00192395
InChI-Schlüssel HDFKMLFDDYWABF-UHFFFAOYNA-N
Synonym phenylsuccinic anhydride, 3-phenyldihydrofuran-2,5-dione, monophenyl succinic anhydride, 2,5-furandione, dihydro-3-phenyl, acmc-20ajwd, acmc-20mmqc, phenylsuccinicanhydride, 2,5-furandione, dihydro-3-phenyl-, 3r, phenyl succinic anhydride
PubChem CID 136911
IUPAC-Name 3-Phenyloxolan-2,5-dion
SMILES O=C1CC(C(=O)O1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylsuccinic anhydride
Schmelzpunkt 53°C to 55°C
Siedepunkt 191°C to 192°C (12.0 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 176.17
Reinheit (%) 99%