Learn More
Phenylbernsteinsäure, TRC
Artikelnummer. 30417022
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30417022 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30417022 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP336863250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylsuccinic Acid
CAS 635-51-8
Summenformel C10 H10 O4
Menge 250 mg
Synonym 2-Phenylbutanedioic Acid, (RS)-Phenylsuccinic Acid, (±)-2-Phenylsuccinic Acid, (±)-Phenylsuccinic Acid, 2-Phenylsuccinic Acid, DL-Phenylsuccinic Acid, NSC 11342, NSC 16635, Phenylsuccinic Acid, alpha-Phenylsuccinic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O4/c11-9(12)6-8(10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(=O)CC(C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC-Name 2-Phenylbutandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 194.184
Formelmasse 194.058