Learn More
Phenylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Description
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Bei Berührung mit Wasser wird ein entflammbarer Alkohol freigesetzt. Wasserlöslich (Kontakt mit Wasser setzt entzündliche Gase frei) und den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen. Von Zündquellen fernhalten. Unter inertem Gas lagern.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Bei Berührung mit Wasser wird ein entflammbarer Alkohol freigesetzt. Wasserlöslich (Kontakt mit Wasser setzt entzündliche Gase frei) und den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen. Von Zündquellen fernhalten. Unter inertem Gas lagern.
Spécification
Spécification
| Siedepunkt | 120°C |
| Chemischer Name oder Material | Phenylsilane |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN3399 |
| Flammpunkt | 7°C (45°F) |
| Löslichkeitsinformationen | Contact with water releases a flammable alcohol. Soluble in water (Contact with water releases flammable gases),and most common organic solvents. |
| Formelmasse | 108.22 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Brechungsindex | 1.5105 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu