Learn More
Phenylselenylbromid, TRC
Artikelnummer. 30419393
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30419393 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419393 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3368255G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylselenyl Bromide
CAS 34837-55-3
Summenformel C6 H6 Br Se
Menge 5 g
Synonym Benzeneselenyl Bromide, Phenylselenenyl Bromide, Phenylselenium Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C6H6BrSe/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
SMILES Br=[Se]c1ccccc1
IUPAC-Name (Phenyl-λ 3-Selanyliden)-λ 3-Bromane
Molekulargewicht (g/mol) 236.976
Formelmasse 236.882