Learn More
Phenylselenylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10713421 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10713421 25 g Glasflasche 25 Gramm
10328120 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10713421 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 223060250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 34837-55-3 | C6H5BrSe | 235.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34837-55-3
Summenformel C6H5BrSe
Molekulargewicht (g/mol) 235.97
MDL-Nummer MFCD00000047
InChI-Schlüssel LCEFEIBEOBPPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylselenyl bromide, benzeneselenenyl bromide, phenylselenenyl bromide, bromoselenobenzene, phsebr, phenylselenylbromide, benzeneselenyl bromide, phenylselanyl bromane, brseph, phenylseleno bromide
PubChem CID 123446
IUPAC-Name Phenylselenohypobromit
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Se]Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylselenyl bromide
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 60°C to 62°C
Farbe Schwarz bis Braun
Siedepunkt 107°C to 108°C (15.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5SeBr
Menge 25 g
Beilstein 06, II, 319
Fieser 06,459; 07,286; 11,33; 13,26; 01,1047; 11,487; 16,272
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 235.97
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle