Learn More
Phenylseleninsäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30339782
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339782 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339782 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB398190100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylseleninic Anhydride
CAS 17697-12-0
Summenformel C12 H10 O3 Se2
Menge 100 mg
Synonym Phenylseleninic Anhydride
InChI-Formel InChI=1S/C12H10O3Se2/c13-16(11-7-3-1-4-8-11)15-17(14)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=[Se](O[Se](=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name Phenylseleninyl-benzolseleninat
Molekulargewicht (g/mol) 360.126
Formelmasse 361.896