Learn More
Phenylseleninsäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30328935
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328935 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328935 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB398190500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylseleninic Anhydride
CAS 17697-12-0
Summenformel C12 H10 O3 Se2
Menge 500 mg
Synonym Phenylseleninic Anhydride
InChI-Formel InChI=1S/C12H10O3Se2/c13-16(11-7-3-1-4-8-11)15-17(14)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=[Se](O[Se](=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name Phenylseleninyl-benzolseleninat
Molekulargewicht (g/mol) 360.126
Formelmasse 361.896