Learn More
Phenylselenylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441910
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11441910 25 g 25 Gramm
11431910 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441910 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12751.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5707-04-0 | C6H5ClSe | 191.53 g/mol
Phenylselenenyl chloride is used in the preparation of (cyclobut-1-enylselanyl)benzene. It is an important versatile reagent used in organic synthesis. Further, it serves as a useful synthon for 2-amino alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylselenylchlorid wird bei der Herstellung von (Cyclobut-1-Enylselanyl)Benzol verwendet. Ist ein wichtiges vielseitiges Reagenz, das in der organischen Synthese verwendet wird. Außerdem dient es als nützliches Synthon für 2-Amino-Alkohole.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Alkalien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5707-04-0
Summenformel C6H5ClSe
Molekulargewicht (g/mol) 191.53
MDL-Nummer MFCD00000478
InChI-Schlüssel WJCXADMLESSGRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylselenenyl chloride, phenylselenyl chloride, benzeneselenenyl chloride, chloroselenobenzene, phenyl hypochloroselenoite, phenylselenium chloride, phsecl, phenylselenenylchloride, phenylselanyl chlorane, chloroselanylbenzene
PubChem CID 21928
IUPAC-Name (phenylselanyl)chlorane
SMILES Cl[Se]C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylselenenyl chloride
Schmelzpunkt 60°C to 65°C
Siedepunkt 120°C (20 mmHg)
Geruch Stench
Menge 25 g
UN-Nummer UN2928
Beilstein 1237091
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 191.52
Reinheit (%) 98%