Learn More
Phenylselenylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454030 1 g 1 Gramm
11433884 5 g 5 Gramm
11443884 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454030 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11906.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 34837-55-3 | C6H5BrSe | 235.981 g/mol
Employed in the synthesis of enones by selenenylation of α-cyano ketones with lithium naphthalenide. Phenylselenyl bromide was used in the preparation of exo-2-methyl-7-phenylselenyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopenta[a,e]pentalene-1,3-dione and endo-2-methyl-7-phenylselanyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopenta[a,e]pentalene-1,3-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eingesetzt bei der Synthese von Enonen durch Selenylierung von α-Cyanoketonen mit Lithiumnaphthalenid. Phenylselenylbromid wurde zur Herstellung von Exo-2-Methyl-7-Phenylselenyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopenta[a,e]Pentalene-1,3-Dion und Endo-2-Methyl-7-Phenylselanyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicopenta[a,e]Pentalen-Dion1,3-Dion verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol, sehr schwache Trübung.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34837-55-3
Summenformel C6H5BrSe
Molekulargewicht (g/mol) 235.981
MDL-Nummer MFCD00000047
InChI-Schlüssel LCEFEIBEOBPPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylselenyl bromide, benzeneselenenyl bromide, phenylselenenyl bromide, bromoselenobenzene, phsebr, phenylselenylbromide, benzeneselenyl bromide, phenylselanyl bromane, brseph, phenylseleno bromide
PubChem CID 123446
IUPAC-Name Phenylselenohypobromit
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Se]Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylselenenyl bromide
Schmelzpunkt 56°C to 62°C
Siedepunkt 107°C to 108°C (15 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2928
Beilstein 2039772
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene,very faint turbidity.
Formelmasse 235.98
Reinheit (%) 98%