Learn More
Phenylpropiolsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474030 25 g 25 Gramm
11442158 10 g 10 Gramm
11452158 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474030 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15163.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 637-44-5 | C9H6O2 | 146.15 g/mol
Phenylpropiolic acid is used as a Pharmaceutical Intermediates, laboratory chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylpropiolsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und Laborchemikalien verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 637-44-5
Summenformel C9H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
MDL-Nummer MFCD00004361
InChI-Schlüssel XNERWVPQCYSMLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylpropiolic acid, 3-phenylpropiolic acid, phenylpropynoic acid, 3-phenylpropynoic acid, 2-propynoic acid, 3-phenyl, phenylacetylenecarboxylic acid, 3-phenyl-2-propynoic acid, phenylacetylene monocarboxylic acid, propiolic acid, 3-phenyl, phenyl propiolic acid
PubChem CID 69475
IUPAC-Name 3-Phenyl-2-propiolsäure
SMILES OC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylpropiolic acid
Schmelzpunkt 135°C to 138°C
Menge 25 g
Beilstein 742587
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 146.15
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylpropiolic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenylpropiolic acid