Learn More
Phenylpropiolsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Phenylpropiolic acid is used as a Pharmaceutical Intermediates, laboratory chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phenylpropiolsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und Laborchemikalien verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Phenylpropiolic acid |
| Schmelzpunkt | 135°C to 138°C |
| Menge | 10 g |
| Beilstein | 742587 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 146.15 |
| Reinheit (%) | ≥98% |