Learn More
Phenylphosphonsäuredichlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenylphosphonic Dichloride |
| CAS | 824-72-6 |
| Summenformel | C6H5Cl2OP |
| Menge | 25 g |
| Synonym | P-Phenylphosphonic dichloride, Benzenephosphonic dichlorideBenzenephosphonyl chloride, Dichlorophenylphosphine oxide, NSC 66477Phenyldichlorophosphine oxide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5Cl2OP/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMILES | ClP(=O)(Cl)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | Dichlorphosphorylbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 194.98 |
| Formelmasse | 193.9455 |