Learn More
Dimethyltin Dichlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10679833 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10679833 1 L Glasflasche 1 Liter
10512151 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10679833 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 130800010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 824-72-6 | C6H5Cl2OP | 194.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 824-72-6
Summenformel C6H5Cl2OP
Molekulargewicht (g/mol) 194.98
MDL-Nummer MFCD00002070
InChI-Schlüssel IBDMRHDXAQZJAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylphosphonic dichloride, phosphonic dichloride, phenyl, benzenephosphonic dichloride, phenylphosphonyl dichloride, dichlorophenylphosphine oxide, phenyldichlorophosphine oxide, benzenephosphonyl chloride, phenylphosphonic acid dichloride, phenylphosphonodichloridic acid, phosphonic dichloride, p-phenyl
PubChem CID 69990
IUPAC-Name phenylphosphonoyl dichloride
SMILES ClP(Cl)(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylphosphonic dichloride
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 3.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.3900g/mL
Siedepunkt 258.0°C
Flammpunkt 204°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5P(O)Cl2
Brechungsindex 1.5570 to 1.5610
Menge 1 L
Beilstein 16, 804
Fieser 01,846; 16,284
Relative Dichte 1.39
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 194.98
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit