Learn More
Phenylphosphonsäuredichlorid, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Phenylphosphonic dichloride is used in the preparation of 2-phenyl-[1,3,2]dioxaphosphepane-2-oxide. Further, it acts as an effective reagent for the chlorinative dehydration of some heterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phenylphosphondichlorid wird zur Herstellung von 2-Phenyl-[1,3,2]-Dioxaphosphosphan-2-oxid verwendet. Darüber hinaus dient es als effektives Reagenz für die Chlordehydrierung einiger Heterozyklen.
Löslichkeit
Mischbar mit Benzol, Chloroform, Dimethylsulfoxid und Kohlenstofftetrachlorid.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Wasser.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenylphosphonic dichloride |
| Schmelzpunkt | 1°C to 3°C |
| Dichte | 1.379 |
| Siedepunkt | 258°C |
| Flammpunkt | 204°C (399°F) |
| Brechungsindex | 1.56 |
| Menge | 1000 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1072240 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Mehr anzeigen |