Learn More
Phenylphosphonsäuredichlorid, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Phenylphosphonic dichloride is used in the preparation of 2-phenyl-[1,3,2]dioxaphosphepane-2-oxide. Further, it acts as an effective reagent for the chlorinative dehydration of some heterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phenylphosphondichlorid wird zur Herstellung von 2-Phenyl-[1,3,2]-Dioxaphosphosphan-2-oxid verwendet. Darüber hinaus dient es als effektives Reagenz für die Chlordehydrierung einiger Heterozyklen.
Löslichkeit
Mischbar mit Benzol, Chloroform, Dimethylsulfoxid und Kohlenstofftetrachlorid.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Wasser.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Phenylphosphonic dichloride |
| Schmelzpunkt | 1°C to 3°C |
| Dichte | 1.379 |
| Siedepunkt | 258°C |
| Flammpunkt | 204°C (399°F) |
| Brechungsindex | 1.56 |
| Menge | 50 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1072240 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Show More |
Safety and Handling
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenylphosphonic dichloride