Learn More
Phenylmethylsulfonylfluorid, TRC
Artikelnummer. 30419124
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30419124 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419124 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3375455G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylmethylsulfonyl Fluoride
CAS 329-98-6
Summenformel C7H7FO2S
Menge 5 g
Synonym α-Toluenesulfonyl Fluoride, Benzylsulfonyl Fluoride, NSC 88499, PMSF, Phenylmethanesulfonyl Fluoride
InChI-Formel InChI=1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F
IUPAC-Name Phenylmethansulfonylfluorid
Molekulargewicht (g/mol) 174.19
Formelmasse 174.0151