Learn More
Phenylmaleinsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362166
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362166 1 g 1 Gramm
11372166 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362166 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03453.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 36122-35-7 | C10H6O3 | 174.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36122-35-7
Summenformel C10H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 174.16
MDL-Nummer MFCD00015472
InChI-Schlüssel QZYCWJVSPFQUQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylmaleic anhydride, 3-phenyl-furan-2,5-dione, 3-phenyl-2,5-furandione, 3-phenyl-2,5-dihydrofuran-2,5-dione, 2,5-furandione, 3-phenyl, phenylmaleicanhydride, phenylmalecanhydrde, acmc-20ajwi, phenyl maleic anhydride, phenyl-maleic anhydride
PubChem CID 99174
IUPAC-Name 3-Phenylfuran-2,5-Dion
SMILES O=C1OC(=O)C(=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylmaleic anhydride
Schmelzpunkt 118°C to 119°C
Menge 1 g
Beilstein 127301
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 174.16
Reinheit (%) 97%