Learn More
Phenylhydrochinon-Diacetat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11409417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11409417 10 g 10 Gramm
11419417 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21433.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58244-28-3
Summenformel C16H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 270.28
MDL-Nummer MFCD00145106
InChI-Schlüssel DZVDHXPXHBVBNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylhydroquinone diacetate, 2,5-diacetoxybiphenyl, biphenyl-2,5-diyl diacetate, 1,1'-biphenyl-2,5-diol diacetate, 1,1'-biphenyl-2,5-diyl diacetate, 1,1'-biphenyl-2,5-diol, diacetate, biphenyl-2,5-diol diacetate, phenylhydrochinondiacetat, phenyl hydroquinone diacetate
PubChem CID 94584
IUPAC-Name (4-Acetyloxy-3-phenylphenyl)acetat
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(OC(C)=O)C(=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylhydroquinone diacetate
Schmelzpunkt 67°C to 70°C
Menge 10 g
Beilstein 2383464
Formelmasse 270.29
Reinheit (%) 98%