Learn More
Phenylhydrazinhydrochlorid (1:1), TRC
Artikelnummer. 30409460
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30409460 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30409460 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP33511010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylhydrazine Hydrochloride (1:1)
CAS 59-88-1
Summenformel C6 H8 N2 . Cl H
Menge 10 g
Synonym Hydrazine','phenyl-','hydrochloride (1:1), Hydrazine','phenyl-','monohydrochloride (8CI,9CI), 2-Phenylhydrazinium chloride, N-Phenylhydrazine hydrochloride, Phenylhydrazine hydrochloride, Phenylhydrazine monohydrochloride, Phenylhydrazinium chloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
SMILES Cl.NNc1ccccc1
IUPAC-Name Phenylhydrazin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 144.6
Formelmasse 144.0454