missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenylglyoxylsäure, TRC

Artikelnummer. 30003629
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003629 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30003629 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3275005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 611-73-4
Summenformel C8 H6 O3
Molekulargewicht (g/mol) 150.131
Synonym Oxophenylacetic Acid, Glycopyrronium Bromide Imp. B (EP), Benzeneacetic acid, α-oxo- (9CI, ACI), Glyoxylic acid, phenyl- (6CI, 7CI, 8CI), α-Oxobenzeneacetic acid (ACI), 2-Oxo-2-phenylacetate, 2-Oxo-2-phenylacetic acid, 2-Oxo-2-phenylethanoic acid, Benzoylformic acid, CAA 0869, Formic acid, benzoyl-, LFC 1849, NSC 28293, Phenylgloxylic acid, Phenylglyoxylic acid, Phenyloxoacetic acid, α-Ketophenylacetic acid
IUPAC-Name 2-Methoxy-2-Phenylessigsäure
SMILES OC(=O)C(=O)c1ccccc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phenylglyoxylic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H6O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11)
Formelmasse 150.032
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.