Learn More
Phenylglyoxalmonohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Phenylglyoxal monohydrate was used to modify pig muscle carbonic anhydraseIII and as a specific reagent for arginine groups. It was also used to prepare pyrrolinone and furan derivatives and as as a chemiluminescent reagent for the determination of purines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylglyoxal-Monohydrat wurde zur Modifikation von Carbonanhydrase III des Schweinemuskels und als spezifisches Reagenz für Arginin-Gruppen verwendet. Wurde auch zur Herstellung von Pyrrolinon- und Furanderivaten und als chemilumineszentes Reagenz zur Bestimmung von Purinen verwendet.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Phenylglyoxal-Monohydrat wurde zur Modifikation von Carbonanhydrase III des Schweinemuskels und als spezifisches Reagenz für Arginin-Gruppen verwendet. Wurde auch zur Herstellung von Pyrrolinon- und Furanderivaten und als chemilumineszentes Reagenz zur Bestimmung von Purinen verwendet.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenylglyoxal monohydrate |
Schmelzpunkt | 71°C to 77°C |
Siedepunkt | 142°C (125 mmHg) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1854721 |
Löslichkeitsinformationen | Partly miscible with water. |
Formelmasse | 152.15 (134.12 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 97% |