Learn More
Phenylethylisothiocyanat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10541691 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10541691 25 g Glasflasche 25 Gramm
10053220 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10541691 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 265160250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2257-09-2 | C9H9NS | 163.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2257-09-2
Summenformel C9H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 163.24
MDL-Nummer MFCD00004821
InChI-Schlüssel IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
ChEBI CHEBI:351346
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylethyl isothiocyanate
Namenshinweis 96%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 113.0°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2CH2NCS
Brechungsindex 1.5860 to 1.5910
Menge 25 g
Beilstein 12, 1100
Merck Index 15, 7340
Relative Dichte 1.1
Synonym 2-phenylethyl isothiocyanate, phenethyl isothiocyanate, phenylethyl isothiocyanate, 2-isothiocyanatoethyl benzene, phenethyl mustard oil, phenylaethylsenfoel, benzene, 2-isothiocyanatoethyl, peitc, phenylethyl mustard oil, 2-phenylethylisothiocyanate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCN=C=S
IUPAC-Name 2-Isothiocyanatoethylbenzol
PubChem CID 16741
Formelmasse 163.24
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phenylethyl isothiocyanate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.