Learn More
Phenylephrone Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenylephrone Hydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,10-11H,6H2,1H3;1H |
| Formelmasse | 201.056 |
| Reinheit (%) | >95% |