Learn More
Phenylephrine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488326
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16488326 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16488326 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0471100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress (R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride is a selective α1-adrenoceptor agonist with pKis of 5.86, 4.87 and 4.70 for α1D, α1B and α1A receptors respectively.
(R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride is a selective α1-adrenoceptor agonist with pKis of 5.86, 4.87 and 4.70 for α1D, α1B and α1A receptors respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylephrine hydrochloride
CAS 61-76-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H14ClNO2
Menge 100 mg
Synonym (R)-(-)-Phenylephrine hydrochlorideL-Phenylephrine hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 150 mg/mL (736.49 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (490.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC([C@@H](O)CNC)=CC=C1.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 203.67
Formelmasse 203.67
Reinheit (%) 99.76%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation