Learn More
Phenyldimethylchlorsilan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenyldimethylchlorosilane |
| CAS | 768-33-2 |
| Summenformel | C8H11ClSi |
| Menge | 5 g |
| Synonym | (Chlorodimethylsilyl)benzene, Chlorodimethylphenylsilane, Dimethylphenylchlorosilane, Phenyldimethylsilyl Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H11ClSi/c1-10(2,9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3 |
| SMILES | C[Si](C)(Cl)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | Chlor-dimethyl-phenylsilan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 170.71 |
| Formelmasse | 170.0319 |