Learn More
Phenylalanin (L-Phenylalanin), Mikromol™
Artikelnummer. 17938764
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17938764 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17938764 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1560.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Phenylalanin (L-Phenylalanin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Phenylalanine
CAS 63-91-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-Phenylalanine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H11 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Nateglinide Imp. D (EP), Tyrosine Imp. A (EP), L-Phenylalanine, Alanine, phenyl-, L- (4CI,7CI,8CI), (-)-Phenylalanine, (2S)-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, (S)-(-)-Phenylalanine, (S)-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, (S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid, (S)-Phenylalanine, (S)-alpha-Amino-beta-phenylpropionic acid, (S)-alpha-Aminobenzenepropanoic acid, (S)-alpha-Aminohydrocinnamic acid, 11: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 151: PN: US20070015162 SEQID: 161 claimed protein, 175: PN: EP2071334 SEQID: 191 claimed protein, 175: PN: WO2009077864 SEQID: 191 claimed protein, 3-Phenyl-L-alanine, 3-Phenylalanine, 34: PN: AU2005201745 SEQID: 22 claimed protein, 356: PN: US20070026454 SEQID: 366 claimed protein, 49: PN: WO2010069074 SEQID: 47 claimed sequence, Antibiotic FN 1636, Benzenepropanoic acid, alpha-amino-, (S)-, L-(-)-Phenylalanine, L-Alanine, 3-phenyl-, NSC 79477, Phenyl-alpha-alanine, Phenylalanine, beta-Phenyl-L-alanine, beta-Phenyl-alpha-alanine, Aspartame Imp. C (EP), GV 112054X, Aspartame Impurity C (EP), Nateglinide Impurity D, Tyrosine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
SMILES N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-Phenylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
Menge 250 mg
Formelmasse 165,079 g/mol