Learn More
Phenylalanin (L-Phenylalanin), LoGiCal
Product Code. 30458390
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Unit Size:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30458390 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30458390 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR1560.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Phenylalanin (L-Phenylalanin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material L-Phenylalanine
CAS 63-91-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-Phenylalanine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H11 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Nateglinide Imp. D (EP), Tyrosine Imp. A (EP), L-Phenylalanine, Alanine, phenyl-, L- (4 CI,7 CI,8 CI), (-)-Phenylalanine, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X
InChI-Formel InChI=1 S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8 H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
SMILES N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-phenylpropansäure
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
Menge 10 mg
Formelmasse 165,079 g/mol