Learn More
Phenylacetylchlorid (Benzenacetylchlorid), TRC
Product Code. 30343775
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Unit Size:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30343775 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30343775 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB1888005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Phenylacetyl Chloride(Benzeneacetyl Chloride)
CAS 103-80-0
Summenformel C8H7ClO
Menge 5 g
Synonym 2-Phenylacetyl Chloride, 2-Phenylethanoyl Chloride, Phenylacetic Acid Chloride, Phenylacetic Chloride, Phenylacetyl Chloride, alpha-Phenylacetyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C8H7ClO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES ClC(=O)Cc1ccccc1
IUPAC-Name 2-Phenylacetylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 154.59
Formelmasse 154.0185