Learn More
Phenylacetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027920
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11484030
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24987.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 103-80-0 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
Phenylacetyl chloride is used in the preparation of 1,2-diphenyl-ethanone by reaction with iodobenzene using tetrabutylammonium tetrafluoroborate as a phase transfer catalyst. It is widely used in the chemical industry for manufacturing dyes and pharmaceutical products. It plays an important role in the preparation of penicillin. Further, it is used to prepare esters for flavorings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylacetylchlorid wird bei der Herstellung von 1,2-Diphenyl-Ethanon durch Reaktion mit Iodbenzol unter Verwendung von Tetrabutylammoniumtetrafluorborat als Phasentransferkatalysator verwendet. Wird in der chemischen Industrie häufig für die Herstellung von Farbstoffen und pharmazeutischen Produkten verwendet. Spielt darüber hinaus eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Penicillin. Wird darüber hinaus zur Herstellung von Estern für Aromen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Ether.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. An einem kühlen Ort lagern. Inkompatibel mit Aminen, den meisten gängigen Metallen, starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-80-0
Summenformel C8H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 154.59
MDL-Nummer MFCD00000729
InChI-Schlüssel VMZCDNSFRSVYKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, acetyl chloride, phenyl, phenylacetic acid chloride, phenacetyl chloride, phenylacetylchloride, unii-t30899drnd, phenyl acetyl chloride, a-toluoyl chloride, phenylacetyl
PubChem CID 7679
IUPAC-Name 2-Phenylacetylchlorid
SMILES ClC(=O)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylacetyl chloride
Dichte 1.168
Siedepunkt 225°C
Flammpunkt 102°C (215°F)
Brechungsindex 1.5325
Menge 100 g
UN-Nummer UN2577
Beilstein 742254
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol and ether.
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) 98%