Learn More
Phenylacetaldehyd-Dimethylacetal 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-181945
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
101-48-4
166.22
MFCD00008487
WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethoxyethyl benzene, phenylacetaldehyde dimethyl acetal, viridine, hyscylene p, 1,1-dimethoxy-2-phenylethane, benzene, 2,2-dimethoxyethyl, phenacetaldehyde dimethyl acetal, padma, 2,2-dimethoxy-1-phenylethane, phenylacetic aldehyde dimethyl acetal
60995
2,2-Dimethoxyethylbenzol
COC(CC1=CC=CC=C1)OC
101-48-4
166.22
MFCD00008487
WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethoxyethyl benzene, phenylacetaldehyde dimethyl acetal, viridine, hyscylene p, 1,1-dimethoxy-2-phenylethane, benzene, 2,2-dimethoxyethyl, phenacetaldehyde dimethyl acetal, padma, 2,2-dimethoxy-1-phenylethane, phenylacetic aldehyde dimethyl acetal
60995
2,2-Dimethoxyethylbenzol
COC(CC1=CC=CC=C1)OC
Chemischer Name oder Material Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
Namenshinweis 98%
Azidität 1mg KOH/g max.
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0040g/mL
Siedepunkt 219°C to 221°C (754.0 mmHg)
Flammpunkt 83°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H14O2
Strukturformel C6H5CH2CH(OCH3)2
Brechungsindex 1.4930 to 1.495
Menge 5 g
Beilstein 07, 293
Relative Dichte 1.004
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 2 parts of 70% alcohol
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig