Learn More
Phenylvinylsulfon, TRC
Artikelnummer. 30418267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418267 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418267 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP33833025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl Vinyl Sulfone
CAS 5535-48-8
Summenformel C8H8O2S
Menge 25 g
Synonym (Ethenylsulfonyl)benzene, Ethenyl Phenyl Sulfone, NSC 35394, URI 744, Vinylsulfonylbenzene
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O2S/c1-2-11(9,10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
SMILES C=CS(=O)(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name ethenylsulfonylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 168.21
Formelmasse 168.0245